Przejdź do
SML2869
Ispinesib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-N-(3-Aminopropyl)-N-[1-(3-benzyl-7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, CK0238273, N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-3,4-dihydro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-quinazolinyl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, SB 715992, SB-715992, SB715992
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
443,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +315 to +375°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2nc([n]([c](c2cc1)=O)Cc4ccccc4)[C@H](N(CCCN)C(=O)c3ccc(cc3)C)C(C)C
InChI
1S/C30H33ClN4O2/c1-20(2)27(34(17-7-16-32)29(36)23-12-10-21(3)11-13-23)28-33-26-18-24(31)14-15-25(26)30(37)35(28)19-22-8-5-4-6-9-22/h4-6,8-15,18,20,27H,7,16-17,19,32H2,1-3H3/t27-/m1/s1
InChI key
QJZRFPJCWMNVAV-HHHXNRCGSA-N
Biochem/physiol Actions
Ispinesib (SB-715992) is a potent and highly selective kinesin spindle protein (KSP, KIF11, EG5) allosteric inhibtor that specifically inhibits microtubule (MT)-stimulated ATPase activity of KSP (Ki = 1.7 nM; 5 μM MT, 500 μM ATP, 0.75 nM human KSP), but not ubiquitous kinesin heavy chain KHC, neuronal kinesin KIF1A, or mitotic kinesins CENP-E, RabK6, MCAK, MKLP1. Ispinesib exhibits anti-cancer efficacy in cultures (GI50 = 45 nM/BT-474 & 19 nM/MDA-MB-468) and in cancer xenograft models in vivo (8 or 10 mg/kg q4d×3 ip. mice with MCF-7, HCC-1954, KPL4, BT-474 xenografts).
Potent and highly selective kinesin spindle protein (KSP, KIF11, EG5) allosteric inhibtor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0448750877
Bisfenol E analytical standard
Supelco
04487
Bisfenol E
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)