Przejdź do
SML2896
ONO-2506
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-(2R)-2-Propyloctanoic acid, (2R)-2-Propyloctanoic acid, (R)-(-)-2-Propyloctanoic acid, (R)-2-Propyloctanoic acid, Arundic acid, ONO 2506, ONO2506
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCCCCC)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitory astrocytes-modulating agent that exerts glioprotective effects in cultures and in vivo by decreasing intracellular and extracellular S100B levels.
ONO-2506 (arundic acid; (R)-2-propyloctanoic acid) is an inhibitory astrocytes-modulating agent that exerts glioprotective effects against amyloid-β-peptide (Aβ)-induced glial death in astrocyte cultures (50 μM ONO-2506 against 200 μM Aβ25-35, 24 hr; 1321N1 astrocytes) by decreasing both the intracellular and extracellular S100B levels. Blockade of astrocytic activation by ONO-2506 in vivo is shown to offer therapeutic efficacy in animal models of normal tension glaucoma (10 mg/kg po. mice), spinal cord injury (20 mg/kg/d ip or iv rats), brain seizure, ischemic stroke (10 mg/kg/d ip or iv rats), and Parkinson′s disease (30 mg/kg ip mice).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
82170SML2841570842
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical impurity standard
description
≥98% (HPLC)
description
98%
form
oil
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
colorless to yellow
color
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)