Przejdź do
SML2909
Nolatrexed dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-6-methyl-5-(4-pyridinylthio)-4(1H)-quinazolinone dihydrochloride, AG 337
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
309,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
994,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N4OS · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
309,40 zł
Cena katalogowa364,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C2=C(N1)C=CC(C)=C2SC3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C14H12N4OS.2ClH/c1-8-2-3-10-11(13(19)18-14(15)17-10)12(8)20-9-4-6-16-7-5-9;;/h2-7H,1H3,(H3,15,17,18,19);2*1H
InChI key
PJKVJJYMWOCLIJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nolatrexed dihydrochloride is a water-soluble lipophilic quinazoline folate analog that exhibits potent antineoplastic activity. Nolatrexed is a potent thymidylate synthase inhibitor that inhibits thymine synthesis followed by inhibition of DNA replication.
potent thymidylate synthase inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1500659PHR15961A00610
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)