Przejdź do
SML2928
Lumiracoxib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)amino]-5-methyl-benzeneacetic acid, 5-Methyl-2-(2′-chloro-6′-fluoroanilino)phenylacetic acid, CGS 35189, CGS-35189, CGS35189, COX 189, COX-189, COX189, LMX, Non-steroidal anti-inflammatory drug
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13ClFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.72
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(F)=C1NC2=CC=C(C)C=C2CC(O)=O
InChI
1S/C15H13ClFNO2/c1-9-5-6-13(10(7-9)8-14(19)20)18-15-11(16)3-2-4-12(15)17/h2-7,18H,8H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lumiracoxib (COX189) is an orally active, potent and selective cyclooxygenase-2 inhibitor (Ki = 60 nM/COX-2 vs. 3.2 μM/COX-1) that inhibits COX-2-mediated PGE2 production in human whole blood (IC50 = 130 nM; stimulation = 50 μM A23187), but not COX-1-dependent TxB2 production (IC50 = 67 μM; stimulation = 10 μg/mL LPS). Lumiracoxib shows in vivo anti-inflammatory efficacy against carrageenan-induced paw oedema (ED30 = 0.35 mg/kg p.o.), CFA-induced hyperalgesia (ED30 = 5.1 mg/kg p.o.), as well as adjuvant-induced arthritis (ED50 = 3 mg/kg/day p.o.) in rats in vivo.
Orally active, potent and selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with anti-inflammatory efficacy in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2014SML3271PZ0179
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >25 mg/mL
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to off-white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)