Przejdź do
SML2931
GSK264220A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[[5-Methyl-4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]-2-furanyl]sulfonyl]piperidine, GSK 264220A, N-[2-Methyl-5-(1-piperidinylsulfonyl)-3-furanyl]-N′-phenylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCCC3)c1[o]c(c(c1)NC(=O)Nc2ccccc2)C
InChI
1S/C17H21N3O4S/c1-13-15(19-17(21)18-14-8-4-2-5-9-14)12-16(24-13)25(22,23)20-10-6-3-7-11-20/h2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H2,18,19,21)
InChI key
LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK264220A is a potent, active site-targeting, covalent inhibitor against endothelial lipase (EL or LIPG; IC50 = 130 nM) and lipoprotein lipase (LPL or LIPD; IC50 = 100 nM). GSK264220A reduces NeuT expression - or CoCl2 treatment-induced intracellular triacylglycerol & lipid droplets (TAG & LD) increase in MCF-7 (16 & 32 nM) and suppresses LPL-depenent melanoma survival (by ~50% at 18.75 μM; WM852, WM1361). When applied in mice in vivo (30 mg/kg ip.), GSK264220A21 enhances lipid nanoparticles-mediated siRNAs delivery & gene-silencing efficacy.
Potent, active site-targeting, covalent inhibitor against endothelial lipase (EL, LIPG) and lipoprotein lipase (LPL, LIPD) in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5702421MABS1270MABS1350
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
clone 4-1a, from mouse
description
clone 5D2, from mouse
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
colorless
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)