Przejdź do
SML2935
SBI-425
≥98% (HPLC), TNAP inhibitor, powder
Synonim(y):
5-((5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonamido)nicotinamide, 5-[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-3-pyridinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1402,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SBI-425, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cncc(c2)C(=O)N)c1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C13H12ClN3O4S/c1-21-11-3-2-9(14)5-12(11)22(19,20)17-10-4-8(13(15)18)6-16-7-10/h2-7,17H,1H3,(H2,15,18)
InChI key
SBAITEDLNTYIOE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SBI-425 is an orally available, potent and selective inhibitor of TNAP (tissue-nonspecific alkaline phosphase).
TNAP inhibitor (tissue-nonspecific alkaline phosphase)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML429450762824710
SBI-115 ≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
SML4294
SBI-115
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, TGR5/GPBAR1 antagonist
description
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
description
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)