Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder (hygroscopic)
Storage condition:
desiccated
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder (hygroscopic)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].N21CC(C(CC2)CC1)OCC(O)(C4CCCC4)c3ccccc3.[H+]
InChI
1S/C20H29NO2.ClH/c22-20(18-8-4-5-9-18,17-6-2-1-3-7-17)15-23-19-14-21-12-10-16(19)11-13-21;/h1-3,6-7,16,18-19,22H,4-5,8-15H2;1H
InChI key
DDTVVMRZNVIVQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Penehyclidine hydrochloride is a brain penetrant anticholinergic drug that exhibits both antimuscarinic and antinicotinic activity. Penehyclidine hydrochloride does not induce muscarinic 2 receptor-associated cardiovascular side effects. Penehyclidine hydrochloride is effective in experimental models of heart, lung and brain ischemia reperfusion injury.
brain penetrant anticholinergic drug that exhibits both antimuscarinic and antinicotinic activity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Suitable for Cell Culture | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| form powder (hygroscopic) | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?