Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H70N18O11S2 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1175.35 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective melanocortin receptor 4 (MC-4R, MC4-R, MC4R) agonist with in vivo efficacy in a chronic rat food intake and body weight model.
LY2112688 is a beta-melanocyte-stimulating hormone (β-MSH)-derived peptide that acts as a high-affinity, potent and selective melanocortin receptor 4 (MC-4, MC-4R, MC4-R, MC4R) agonist (human/rat MC-4 Ki = 0.55/0.39 nM; human MC-1/3/5 Ki = 16.78/56.79/>500 nM). LY2112688 selectively induces MC-4-mediated cAMP release (MC-4/3 EC50 = 0.25 nM/1.61 nM, MC-4/3 Emax = 94.5%/84.1% of NDP-α-MSH Emax using HEK293 expressing respective human receptors) and exhibits in vivo efficacy in reducing daily food intake and promoting weight loss among diet-induced obese rats (75 & 299 nmol/kg/day s.c.).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form film |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?