Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C127H216N54O29S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3059.61
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
CIGB-300 (P15-Tat) is a substrate-competitive casein kinase 2 inhibitor (CK2, CKII) composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (a.a. 48-60) N-terminal to a disulfide-bridged cyclic substrate peptide that inhibits against CK2-mediated substrate HPV-16 E7 phosphorylation in vitro. CIGB-300 exhibits cytotoxic effect in various cancer cultures (IC50 from 20 to 182 μM) via apoptosis induction and effectively inhibits TC-1 tumor growth in mice in vivo (48 μmol/200 μL/mouse via daily intratumoral injection).
Substrate-competitive casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description The Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. |
| form film | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?