Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 503,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C67H106N22O14S3
Masa cząsteczkowa:
1539.89
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥94.5% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥94.5% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
G protein biased apelin receptor agonist
MM07 is a G protein biased apelin receptor agonist that causes rapid and significant peripheral arterial dilatation in human hand vein. MM07 is more stable than the endogenous apelin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥94.5% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥94.5% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to beige | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/346/676/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073/640/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073.jpg)