Przejdź do
SML2991
Ru265
≥95% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter inhibitor
Synonim(y):
Ru2(μ-N)(NH3)8Cl2]Cl3, trans,trans-Octaamminedichloro-μ-nitridodi-Ruthenium(3+) trichloride, Nitride, ruthenium complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl5H24N9Ru2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
529.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ru265, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to dark beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](N)(N)(N)(N)n[Ru](N)(N)(N)(N)Cl
Biochem/physiol Actions
Ru265 is a non-cytotoxic, aqueous soluble nitrido-bridged dinuclear Ru(IV) complex that acts as a selective mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor via a manner distinct from the oxo-bridged Ru360. Ru265 selectively reduces 100 μM histamine-induced mitochondrial [Ca2+] (mCa2+), but not cytosolic [Ca2+] (cCa2+) transient (50 ?M; HeLa) by blocking MCU-mediated mCa2+ uptake at a >10-fold greater potency as Ru360 (IC50 ~2.6 nM vs. 30 nM; HEK293T) without effecting mCa2+ efflux or membrane potential (ΔΨm). Ru265 (50 μM) protects neonatal rat ventricular myocytes from hypoxia/reoxygenation injury by preventing mPTP opening and mCa2+ overload.
Selective mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor that blocks mitochondrial Ca2+ uptake at a >10-fold greater potency as Ru360.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4176206229931578
MCU-i4 ≥98% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter blocker
SML4176
MCU-i4
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter blocker
description
ReagentPlus®
description
≥99.9% trace metals basis
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
water: soluble, acetone: soluble ((lit.)), ethanol: soluble
color
white to dark beige
color
faint green to dark yellow
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would the main stock of Ru265 prepared with H2O be safe for a month at -20C?
    1 answer
    1. The axial Chloride in Ru265 dissociates quickly in aqueous solutions, converting to the aquated Ru265' form. Solutions should be prepared fresh.
      Helpful?
  2. Is it possible to store in solution?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been evaluated. It is recommended to prepare fresh each time.