Przejdź do
SML4176
MCU-i4
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter blocker
Synonim(y):
4-[[4-(Diethylamino)phenyl]amino]-6-methyl-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-[[4-(diethylamino)phenyl]amino]-6-methyl-3-quinolinecarboxylate, MCU i4, MCUi4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.48
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint green to dark yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=CN=C2C=CC(C)=CC2=C1NC3=CC=C(N(CC)CC)C=C3)OCC
Application
MCU-i4 may be used as a mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor to study its effects on cell viability, apoptosis, cytosolic Ca²⁺ levels, mitochondrial Ca²⁺ and membrane potential, glycolytic rate, ATP production, and reactive oxygen species generation in breast cancer cells.
Biochem/physiol Actions
MCU-i4 is a mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor that selectively suppresses MCU complex-mediated mitochondrial Ca2+ uptake via direct interaction with MICU1. MCU-i4 (10 μM) effectively inhibits agonist-induced mitochondria Ca2+ uptake in intact cells (agonist = 100 μM histamine when using HeLa, 100 μM ATP when using MEF, MDA-MB-231, and HEK293A), exhibiting no effect in cells expressing MICU1 mutant construct (Q302A, Q306A, L443A) that does not bind MCU-i4 or in MICU1-, but not MICU2-, silenced cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1338SML2991
MCU-i4 ≥98% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter blocker
SML4176
MCU-i4
description
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter blocker
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
faint green to dark yellow
color
-
color
white to dark beige
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)