Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
334,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCN(CC)CC1=CC=CC(Br)=C1.Cl.Cl
InChI
1S/C11H17BrN2.2ClH/c1-2-14(7-6-13)9-10-4-3-5-11(12)8-10;;/h3-5,8H,2,6-7,9,13H2,1H3;2*1H
InChI key
AQDSZKTVQVSVNC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description The TRPM4 inhibitor, 9-Phenanthrol, also referenced under CAS 484-17-3, controls the biological activity of TRPM4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. | description affinity isolated antibody |
| form powder or solid | form powder | form solid | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?