Przejdź do
SML3005
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C19 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(3-(Aminomethyl)pyrrolidin-1-yl)-N-(2,4,5-trichlorophenyl)acetamide dihydrochloride, C19 dihydrochloride, Compound 19 dihydrochloride, N-(2,4,5-Trichlorophenyl)-3-aminomethyl-1-pyrrolidineacetamide dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16Cl3N3O·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN1CC(CC1)CN)NC2=CC(Cl)=C(C=C2Cl)Cl.Cl.Cl
InChI
1S/C13H16Cl3N3O.2ClH/c14-9-3-11(16)12(4-10(9)15)18-13(20)7-19-2-1-8(5-17)6-19;;/h3-4,8H,1-2,5-7,17H2,(H,18,20);2*1H
InChI key
KKZAEWKBOQYGHO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 19 (C19) is a small molecule that directly targets TRPM4 TwinF domain and blocks its interaction with GluN2A/GluN2B (NR2A/NR2B) I4 domain. C19 prevents NMDAR/TRPM4 interaction-dependent excitotoxicity (death protection EC50 = 1.1 μM 24 h post 10-min exposure of primary murine hippocampal neurons to 20 μM NMDA) without affecting, and even enhancing, NMDAR-mediated essential functions.
TRPM4 TwinF domain-targeting NMDAR/TRPM4 interaction blocker that protects against TRPM4-mediated excitotoxicity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3004EMU075821
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Trpm4
form
powder
form
powder or solid
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)