Przejdź do
SML3017
Lenvatinib mesylate
≥98% (HPLC), TK inhibitor, powder
Synonim(y):
4-[3-Chloro-4-(N’-cyclopropylureido)phenoxy]-7-methoxyquinoline-6-carboxamide methanesulfonate, 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide mesylate, 4-[3-chloro-4-[[(cyclopropylamino)carbonyl]amino]phenoxy]-7-methoxy-6-Quinolinecarboxamide methanesulfonate (1:1), E 7080 mesylate, E-7080 mesylate, E7080 mesylate, ER-203492-00 mesylate, Lenvatinib methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19ClN4O4 · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.96
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lenvatinib mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(OC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4CC4)=O)C=CN=C2C=C1OC)N.O=S(O)(C)=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
HWLFIUUAYLEFCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lenvatinib (E7080) is an orally active inhibitor against multiple receptor tyrosine kinases, including VEGFR (Flt-1/KDR/Flt-4 IC50 = 22/4.0/5.2 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 39/51 nM), FGFR1 and KIT (IC50 = 46 and 100 nM, respectively) that inhibits angiogenesis in vitro (VEGF/SCF-induced HUVEC tube formation IC50 = 5.1/5.2 nM). Lenvatinib oral administration results in tumor growth arrest (30 mg/kg b.i.d. p.o.) and even regression (100 mg/kg b.i.d. p.o.) in vivo among mice harboring SCF-producing human small cell lung carcinoma H146 cells.
Orally active receptor tyrosine kinase inhibitor against VEGFR (Flt-1/KDR/Flt-4), PDGFR1/2, FGFR1 and KIT with anti- angiogenesis efficacy in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML10271A03800CDS022105
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Gastro-intestinal system,Kidney,Bone,Reproductive organs,Adrenal gland
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)