Przejdź do
SML3048
Tetrandrine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Tetrandrine, (4aS,16aS)-3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2′,3′:17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline, (S,S)-Tetrandrine, NSC 77037, Tetrandrin, (1β)-6,6′,7,12-Tetramethoxy-2,2′-dimethylberbaman
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H42N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
622.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
InChI
1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
InChI key
WVTKBKWTSCPRNU-KYJUHHDHSA-N
Biochem/physiol Actions
Tetrandrine is bisbenzylisoquinoline alkaloid extracted from isolated from Stephania tetrandra S Moore that exhibits numerous pharmacological activities including anti-cancer, anti-inflammatory, negative ionotropic and chronotropic effects on myocardium, immunologic and antiallergenic effects. It has been used for treatment of tuberculosis, hyperglycemia, malaria, cancer and fever. Tetrandrine is potent calcium channel blocker. Tetrandrine targets multiple signaling pathways controlling cell cycle, apoptosis. Tetrandrine is an inhibitor of efflux pumps that reversed the clarithromycin resistance phenotype of some Mycobacterium avium complex clinical isolates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89321T2695Y0001165
Tetrandrine phyproof® Reference Substance
PHL89321
Tetrandrine
Tetrandrine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001165
Tetrandrine
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard, for drug analysis
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
crystals
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrandrine
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)