Przejdź do
SML3086
Diclofenac
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor
Synonim(y):
2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.15
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
34050400
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diclofenac is an orally available, potent and selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Diclofenac is used to treat pain and inflammatory diseases. It inhibits both cycloxygenase-1 (COX-1) and cycloxygenase-2 (COX-2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP619S0765000D6899
Diclofenac sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP619
Diclofenac sodium
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Gastrointestinal tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)