Przejdź do
SML3091
Irresistin-16
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine,7-([1,1?-biphenyl]-4-ylmethyl), IRS-16
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.43
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=NC2=C1C3=C(C=C2)N(CC4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3
InChI
1S/C23H19N5/c24-22-21-18-12-13-28(20(18)11-10-19(21)26-23(25)27-22)14-15-6-8-17(9-7-15)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H,14H2,(H4,24,25,26,27)
InChI key
CKQXMSDRDDHCOR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Irresistin-16, an SCH 79797 derivative, is a broad spectrum bactericidal antibiotic that is effective in both gram-positive and gram-negative bacteria and exhibits low frequency of resistance. Irresistin-16 act through interruption of bacterial folate metabolism and bacterial membrane integrity. It inhibits E. coli dihydrofolate reductase FolA. Irresistin-16 is effective in mouse gonorrhea infection model.
broad spectrum bactericidal antibiotic that is effective in both gram-positive and gram-negative bacteria
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML151494261MABS15
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
clone 9.5.2, from mouse
form
powder
form
powder
form
powder (Lyophilisate)
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
colorless to white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)