Przejdź do
SML3133
Viloxazine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1. 2-(2-Ethoxyphenoxymethyl-2,3,5,6-tetrahydro-1,4-oxazine hydrochloride salt, 2-((2-Ethoxyphenoxy)methyl)morpholine hydrochloride, 2-(o-Ethoxyphenoxymethyl)morpholine hydrochloride, 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, I.C.I. 58,834 HCl, ICI 58,834 HCl, SPN-812, Viloxazine HCl, rac Viloxazine HCl, rac Viloxazine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC1=C(OCC2OCCNC2)C=CC=C1.Cl
InChI
1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI key
HJOCKFVCMLCPTP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA). Norepinephrine reuptake inhibitor (NRI), 5-HT2B antagonist, 5-HT2C agonist in vitro and in vivo.
Viloxazine (ICI 58,834) is an orally active serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA) originally reported as a norepinephrine reuptake inhibitor (NRI) with antidepressant (ED10 from 0.3-1 mg/kg p.o. against reserpine-induced hypothermia in mice), while exhibiting less sedative efficacy (locomotor activity reduction ED10 from 3-10 mg/kg p.o. in mice) and no monoamine oxidase inhibitory potency. Viloxazine shows 5-HT2B antagonist and 5-HT2C agonist activity in vitro and increases extracellular 5-HT levels in the prefrontal cortex (PFC) in vivo, a brain area implicated in Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)