Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H46N12Na2O20P2
Masa cząsteczkowa:
1218.87
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Storage condition:
protect from light
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage condition
protect from light
color
orange to dark orange-red
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
cGAMPFluo is a fluorescein labeled analog of cyclic dinucleotide cGAMP, which after encapsulation can be used to study and verify internalization/delivery of cGAMP. Similarly to cGAMP it is not cell-permeable. λexc 494 nm and λem 517 nm.
fluorescein labeled analog of cyclic dinucleotide cGAMP
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
| color orange to dark orange-red | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?