Przejdź do
SML3150
GSK5182
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(δZ)-δ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl](4-hydroxyphenyl)methylene]benzenebutanol, 4-[(Z)-1-[4-(2-Dimethylaminoethyloxy)phenyl]-hydroxy-2-phenylpent-1-enyl]phenol, GSK 5182, GSK-5182
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCO)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI key
ZVSFNBNLNLXEFQ-RQZHXJHFSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK5182 is an orally available 4-hydroxy-tamoxifen (4-OHT) analog and a high affinity estrogen receptor-related receptor γ (ERRγ) inverse agonist (68% inhibition at 1 µM by reporter assay) with 25-fold reduced affinity and little antagonistic activity toward ERRα (No inhibition against 100 nM estradiol-induced reporter activity up to 1 µM). GSK5182 effectively inhibits ERRγ-dependent gene expression and biological functions both in cultures (1-10 µM) and in various animal studies in vivo (10-80 mg/kg i.p. or p.o. in rats and mice).
Orally available, selective estrogen receptor-related receptor γ (ERRγ) inverse agonist with in vitro and in vivo efficacy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1960NIST1241CNIST854A
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NIST SRM 1241c
description
NIST® SRM® 854a
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)