Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30ClN3O3S
Masa cząsteczkowa:
464.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C(N(CCCN3CCN(CCO)CC3)C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C4S2)=C1
InChI key
GKWVWOUUPIERSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7,8-Dimethoxyperphenazine is a cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of different UHM domains including SPF45, PUF60 and U2AF. 7,8-Dimethoxyperphenazine inhibits early spliceosome assembly on pre-mRNA substrates in vitro.
cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of UHM domains
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?