Przejdź do
SML3216
Melarsoprol
≥98% (HPLC), Apoptosis inducer, powder
Synonim(y):
(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol, 2-(4-melamin-2-ylphenyl)-4-hydroxymethyl-1,3-dithia-2-arsolane, 2-p-(4,6-diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, Mel B, Melarsaprol, Melarsen B, RP 3854, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithiobenzenearsonous acid 3-hydroxypropylene ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15AsN6OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.34
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Melarsoprol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=NC(NC2=CC=C(C=C2)[As]3SCC(S3)CO)=N1
InChI
1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
InChI key
JCYZMTMYPZHVBF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
An antiprotozoal (Trypanosoma) drug used in treatment of trypanosomiasis (Chagas disease and West African sleeping sickness);
Melarsoprol is an antiprotozoal (Trypanosoma) drug used in treatment of trypanosomiasis (Chagas disease and West African sleeping sickness). The drug mechanism of action is not well characterized. Melarsoprol is still the only effective drug for chemotherapy of second stage of T. b. rhodesiense sleeping sickness. As other arsenic-containing compounds melarsoprol causes cell apoptosis of myeloma and other cancer cell lines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00981
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)