Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15FN2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC(C#CC2=NC=C(C=C2)C(NC3CCC3)=O)=C1.Cl
InChI
1S/C18H15FN2O.ClH/c19-15-4-1-3-13(11-15)7-9-16-10-8-14(12-20-16)18(22)21-17-5-2-6-17;/h1,3-4,8,10-12,17H,2,5-6H2,(H,21,22);1H
InChI key
NBGAPTWZQXSEAA-UHFFFAOYSA-N
General description
VU0360172 is a potent (EC50 = 16.6 nM), systemically active positive allosteric modulator (PAM) of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). It is the first orally active mGlu5 PAM to be efficacious in an in vivo preclinical antipsychotic model, producing a dose-dependent reversal of amphetamine-induced hyperlocomotion. It was also found to reduce spontaneous absence seizures in WAG/Rij rats and to inhibit pain. Reduced spontaneous spike and wave discharges without impacting motor behavior in a rat model of absence epilepsy have been observed.
Biochem/physiol Actions
Potent, systemically active mGluR5 PAM
VU0360172 is a potent (EC50 = 16.6 nM), systemically active positive allosteric modulator (PAM) of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). It is the first orally active mGlu5 PAM to be efficacious in an in vivo preclinical antipsychotic model, producing a dose-dependent reversal of amphetamine-induced hyperlocomotion. It was also found to reduce absence seizures in WAG/Rij rats and to inhibit pain.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?