Przejdź do
SML3886
VU0364739 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
JWJ, ML271, N-(2-(1-(3-Fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)-2-naphthamide hydrochloride, N-[2-[1-(3-Fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27FN4O2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.98
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
PLD2-selective, PH domain-targeting phospholipase D allosteric inhibitor with in vitro and in vivo efficacy.
VU0364739 is a PLD2-selective, PH domain-targeting phospholipase D allosteric inhibitor (PLD2/PLD1 IC50 = 100 nM/7.5 μM by enzymatic assay) that selectively suppresses the cellular PLD activity in GFP-PLD2-overexpressing HEK293 cells over PMA-stimulated non-small-cell lung cancer (NSCLC) Calu-1 cells with predominant PLD1 activity (IC50 = 20 nM and 1.5 μM, respectively). VU0364739 is reported to suppress PLD2-dependent proliferation in cultures (by 56% in 48 hrs; MDA-MB-231, 10 μM) and alleviate the symptoms of DSS-induced colitis in mice in vivo (10 mg/kg i.p. qod).
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2714SML2279SML3230
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)