Przejdź do
SML3254
Aloperine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Alop1 compound,(7-alpha,9-alpha)-9-De-2-piperidinyl-16,17-didehydro-ormosanine, ALO, (6R,6aR,13R,13aS)-1,3,4,6,6a,7,8,9,10,12,13,13a-Dodecahydro-6,13-methano-2H-dipyrido[1,2-a:3′,2′-e]azocine, Ormosanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.36
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 73 to 89°, c = 0.5 g/mL in ethanol
color
white to beige
mp
67-72 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CN3CCCC[C@]3([H])[C@]([H])(C1)C=C4CCCN[C@@]24[H]
InChI
1S/C15H24N2/c1-2-7-17-10-13-9-12(14(17)5-1)8-11-4-3-6-16-15(11)13/h8,12-16H,1-7,9-10H2/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
InChI key
SKOLRLSBMUGVOY-GBJTYRQASA-N
General description
Aloperine is a quinolizidine-type alkaloid found in the seeds and leaves of the herbal plant, Sophora alopecuroides L. It possesses antiviral, anticancer, antioxidant, and anti-inflammatory activity. Aloperine exhibits antifibrotic activity in mouse models of pulmonary fibrosis, and anticancer activity in human osteosarcoma and thyroid cancer cells. It also exhibits neuroprotective effects against oxidative stress in early brain injury, and antiviral activity as a human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) entry inhibitor. Aloperine also has the ability to inhibit migration and invasion of liver cancer cells, as well as disrupt the cell cycle, and mitigate cell growth at various phases. It can hinder the phosphatidylinositol-3-kinase/protein kinase B/mammalian target of rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) signaling pathway.
Application
Aloperine may be used to study its effects on allergic airway inflammation in the murine asthma model and to compare its anti-asthmatic activity.
Biochem/physiol Actions
Alkaloid with antiviral, anticancer, antioxidant, and anti-inflammatory activity
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)