Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
oil
340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (GC)
form
oil
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CCC(CCC(C)C(C)O)C1(C)C
InChI
1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3
InChI key
NGYMOTOXXHCHOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of olfactory receptor OR2AT4
Sandalore is an agonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes. Sandalore was shown to enhance hair growth in human scalp hair follicles by stimulating OR2AT4, resulting in decreased apoptosis and increased production of the anagen-prolonging growth factor IGF-1. Sandalore had previously been shown to increase wound healing. Sandalore was also recently used to study OR2AT4 found in the human chronic myelogenous leukemia (CML) cell line K562 and in white blood cells of clinically diagnosed acute myeloid leukemia (AML) patients.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (GC) | description affinity isolated antibody | description PESTANAL®, analytical standard | description BLaER1 human B-cell precursor leukemia cell line may be transdifferentiated and used to model human monocytes. |
| assay ≥90% (GC) | assay - | assay - | assay - |
| form oil | form buffered aqueous solution | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. -140 to -196°C |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?