Przejdź do
SML3271
Etoricoxib
≥95% (HPLC), COX-2 inhibitor, powder
Synonim(y):
5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-(2-methyl-5-pyridinyl)pyridine, 5-Chloro-6′-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3′-bipyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.84
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8073797
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Etoricoxib, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChI key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E147ENAH93E7591132097
Etoricoxib VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32097
Etoricoxib
description
≥95% (HPLC)
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etoricoxib
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)