Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.88
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(N=CN(C2=O)CC(N3CCCC3)=O)S1)C4=CC=C(C=C4)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O2S/c1-12-16(13-4-6-14(20)7-5-13)17-18(26-12)21-11-23(19(17)25)10-15(24)22-8-2-3-9-22/h4-7,11H,2-3,8-10H2,1H3
InChI key
KHRRGSKOOLJVDL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EU1622-1 is pan-NMDAR (N-methyl d-aspartate receptors) positive allosteric modulator that decrease the conductance in all GluN2 NMDARs. EU1622-1 reduces calcium permeability. It has minimal effects on AMPA receptors.
pan-NMDAR (N-methyl d-aspartate receptors) PAM that decrease conductance and reduce calcium permeability
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?