Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23ClN6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.91
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Losartan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=C(Cl)N=C(CCCC)N1CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2
InChI
1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)
InChI key
PSIFNNKUMBGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losartan is an orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist. Losartan is used for treatment of hypertension.
Orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?