Przejdź do
SML3378
Forodesine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinyl]-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, hydrochloride salt, BCX-1777 HCl, ImmH HCl, Immucillin-H HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(NC=N1)C([C@@H]3N[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)=CN2.Cl
Biochem/physiol Actions
Forodesine (BCX-1777; ImmH; Immucillin-H) is an orally active, tight-binding (bovine/human PNP Ki = 23/72 pM) and highly potent purine nucleoside phosphorylase (PNP, PNPase) inhibtor (IC50 in nM = 0.48/mouse, 0.66/monkey, 1.19/human, 1.24/rat, 1.57/dog) that mimics the PNP transition-state structure. Forodesine inhibits human T-cell proliferation stimulated by IL-2, MLR- and PHA in cultures (IC50 in the presence of 10 μM dGuo = 60, 50, and 387 nM, respectively) and shows in vivo efficacy in a xenogeneic graft vs. host disease model using hu-PBL SCID mice (20 mg/kg b.i.d. p.o.).
Orally active, tight-binding and highly potent purine nucleoside phosphorylase (PNP; PNPase) transition-state inhibtor in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001625RAB1642
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)