Przejdź do
SML3389
Vilanterol trifenatate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(1R)-2-({6-[(2-{[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]oxy}ethyl)oxy]-hexyl}-amino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol, triphenylacetate salt, GW 642444 trifenatate, GW 642444M, GW-642444 trifenatate, GW-642444M, GW642444 trifenatate, GW642444M, Vilanterol triphenylacetate sal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33Cl2NO5·C20H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
774.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O.ClC(C=CC=C4Cl)=C4COCCOCCCCCCNC[C@@H](C5=CC(CO)=C(C=C5)O)O
InChI
1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1
InChI key
KLOLZALDXGTNQE-JIDHJSLPSA-N
General description
Vilanterol trifenatate is a potent and selective beta2 (β2)-adrenoceptor agonist. This bioactive small molecule has been shown to stimulate cellular cAMP accumulation in CHO cells that express human beta2 adrenoceptors, while not having the same effect on beta1 or beta3 receptors (pEC50 = 9.4/β2, 6.4/β1, 6.1/β3). Vilanterol can reduce the contraction of electrically stimulated guinea pig trachea strips and exhibits in vivo therapeutic efficacy in an asthma model in guinea pigs with histamine-induced bronchospasm (EC90 = nebulizer concentration 30 μM). Additionally, Vilanterol trifenatate acts as a substrate for P-glycoprotein (PgP).
Biochem/physiol Actions
Potent and selective, beta2 (β2)-adrenoceptor agonist in vitro and in vivo.
Vilanterol is a potent and selective, beta2 (β2)-adrenoceptor agonist that stimulates cellular cAMP accumulation in CHO cells expressing human beta2, but not beta1 or beta3, adrenoceptor (pEC50 = 9.4/β2, 6.4/β1, 6.1/β3). Vilanterol inhibits the contraction of electrically stimulated guinea pig trachea strips and displays in vivo therapeutic efficacy in a guinea pig asthma model of histamine-induced bronchospasm (EC90 = nebulizer concentration 30 μM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A038601A038301A03840
description
≥95% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Cardiovascular
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)