Przejdź do
SML3406
Nutlin-3b
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[(4R,5S)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-piperazinone, Nutlin 3b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H30Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H]2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)N(C(N4CCNC(C4)=O)=O)C(C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5)=N2
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
Biochem/physiol Actions
Nutlin-3b, a (+)-enantiomer of Nutlin-3, is a weakly potent antagonist of p53/MDM2 (IC50 = 13.6 μM) that can serve as negative control for Nutlin-3a (IC50 = 90 nM) and other Mdm2 inhibitors.
weakly potent antagonist of p53/MDM2 that can serve as negative control for Nutlin-3a
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444151
description
≥98% (HPLC)
description
InSolution, ≥98%, Racemic, potent and selective MDM2 antagonist
form
powder
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)