Przejdź do
SML3418
Xanthatin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Xanthatin, (3aR,​7S,​8aS)​-3,​3a,​4,​7,​8,​8a-​hexahydro-​7-​methyl-​3-​methylene-​6-​[(1E)​-​3-​oxo-​1-​buten-​1-​yl]​-​2H-​cyclohepta[b]​furan-​2-​one, CID 5281511
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@H](CC=C([C@H](C2)C)\C=C\C(=O)C)C(=C)C1=O
InChI
1S/C15H18O3/c1-9-8-14-13(11(3)15(17)18-14)7-6-12(9)5-4-10(2)16/h4-6,9,13-14H,3,7-8H2,1-2H3/b5-4+/t9-,13+,14-/m0/s1
InChI key
RBRPTFMVULVGIC-ZTIIIDENSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent anticancer agent that induces cell cycle arrest at the G2/M phase.
Xanthatin, a sesquiterpene lactone isolated from Xanthium plants (Asteraceae), is a potent anticancer agent that induces cell cycle arrest at the G2/M phase in hepatocellular carcinoma and colon cancer cells. Xanthatin induces apoptosis in numerous cancer cell lines including colon, breast, lung, cervix, and skin cancers, while apparently spearing human normal LO2 hepatocytes. It appears to activate endoplasmic reticulum stress through activation of the PERK/eIF-2α/ATF4 axis in hepatocellular carcinoma cells. Also, xanthatin exhibit potent phytotoxic activity, which suppressed root growth of receiver plants.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3610SML3582SML3618
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)