Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(OC2=CC=C(C(CN3CCCCC3)=C21)O)C4=CC=C(C=C4)O)NC
InChI
1S/C22H24N2O4/c1-23-22(27)20-19-16(13-24-11-3-2-4-12-24)17(26)9-10-18(19)28-21(20)14-5-7-15(25)8-6-14/h5-10,25-26H,2-4,11-13H2,1H3,(H,23,27)
InChI key
PQGCMFVNJWTUFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13
TAM16 is a potent and selective inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13. TAM16 is a highly potent bactericidal agent that exhibits activity against drug-susceptible and drug-resistant clinical isolates of M. tuberculosis. It is effective in both acute and chronic mouse TB models.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?