Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 295 to 245°
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
InChI key
VTLYEMHGPMGUOT-MKWZCHDOSA-N
Biochem/physiol Actions
Koumine is a major indole alkaloid isolated from poisonous plant Gelsemium elegans that exhibits anti-inflammatory and analgesic effects in inflammatory and neuropathic pain models. It appears that koumine ameliorate chronic constriction injury induced neurotic pain through induction of autophagy and the inhibition apoptosis in the spinal cord of rodents. Koumine protects IPEC-J2 cells from hydrogen peroxide induced oxidative stress and apoptosis through decreasing reactive oxygen species (ROS) production.
Major indole alkaloid isolated from poisonous plant Gelsemium elegans that exhibits anti-inflammatory and analgesic effects
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description 97% | description 98% |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Koumine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?