Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H47ClN8O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
923.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NC3=CC=C(C=C3)OCCOCCOCCOCCNC4=C(C5=CC=C4)C(N(C5=O)C6C(NC(CC6)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N7C8=C2C(C)=C(C)S8)C=C1
InChI key
RWLOGRLTDKDANT-TYIYNAFKSA-N
Biochem/physiol Actions
ARV-825 is a hetero-bifunctional PROteolysis TArgeting Chimera (PROTAC) containing a BRD4 binding group (OTX-015) on one end, a linker arm, and a cereblon (CRBN) ubiquitin E3 ligase binding group (Pomalidomide) on the other end, resulting in BRD4 ubiquitylation and degradation by the proteasome. In Burkitt’s lymphoma cells, ARV-825 was found to cause prolonged BRD4 downregulation, reduce c-Myc levels, block cell proliferation, and induce apoptosis with improved results compared to BRD4 inihbitors such as JQ1 and OTX015. It showed similar results.
Hetero-bifunctional compound with a BRD4 binding group and a ubiquitin E3 ligase binding group, resulting in BRD4 ubiquitylation and degradation.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form (Powder or Lyophilized powder or film or oil) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color colorless to brown-yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?