Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C=CC1=C2OC)OC1=C3C(OC=C3)=C2OC
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-11-7-3-4-9(14)18-10(7)8-5-6-17-12(8)13(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BQPRWZCEKZLBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase
Pimpinellin is a coumarin isolated from roots of Angelica dahurica and Zosima absinthifolia that exhibits anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase activities. It appears to reduce the release of histamine, secretion of TBF‑α, interleukin (IL)‑1β and IL‑4. Pimpinellin exhibits potent cytotoxic activities against MGC-803, PC3, and A375 cancer cell lines.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?