Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22FN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Exatecan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N2C(C3=NC4=CC(F)=C(C(CC[C@@H]5N)=C4C5=C3C2)C)=CC6=C1COC([C@@]6(CC)O)=O
InChI
1S/C24H22FN3O4/c1-3-24(31)14-6-18-21-12(8-28(18)22(29)13(14)9-32-23(24)30)19-16(26)5-4-11-10(2)15(25)7-17(27-21)20(11)19/h6-7,16,31H,3-5,8-9,26H2,1-2H3/t16-,24-/m0/s1
InChI key
ZVYVPGLRVWUPMP-FYSMJZIKSA-N
Biochem/physiol Actions
Camptothecin analog that exhibits a stronger topoisomerase-I inhibitory and antitumor activities and is highly effective against P-gp mediated MDR cells
Exatecan is a camptothecin (CPT) analog that exhibits a stronger topoisomerase-I inhibitory and antitumor activities and is highly effective against P-glycoprotein (P-gp) mediated multi-drug resistant cells. Several of the exatecan derivative based antibody-drug and peptide-drug conjugate payloads display high therapeutic indices universally across solid tumors.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?