Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2c(nc(nc2CC)N)N
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiparasitic inhibitor of dihydrofolate reductase; folic acid antagonist
Pyrimethamine is an antiparasitic drug used to treat malaria, toxoplasmosis and cystoisosporiasis. Pyrimethamine is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description VETRANAL®, analytical standard |
| form powder | form solid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrimethamine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?