Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NS(C1=CC=C(N2CCCCS2(=O)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
InChI key
HMHVCUVYZFYAJI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase inhibitor with in vivo anticonvulsant (antiepileptic) efficacy.
Sulthiame is a carbonic anhydrase (CA) inhibitor (hCA Ki in nM = 374/I, 7/II, 95/IV, 81/VA, 91/VB, 134/VI, 6/VII, 43/IX, 56/XII; Ki = 630 mM/hCA III, 1.45 μM/mCA XIII, 1.54 μM/hCA XIV) with anticonvulsant efficacy in vivo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?