Przejdź do
SML3619
Linagliptin
≥98% (HPLC), dipeptidyl peptidase IV inhibitor, powder
Synonim(y):
(R)-8-(3-Amino-piperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 8-(3-(R)-Aminopiperidin-1-yl)-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione, BI 1356, BI-1356, BI1356, Ondero
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.54
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linagliptin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N5(C[C@@H](CCC5)N)c1[n](c2c([n]([c]([n]([c]2=O)Cc3nc4c(c(n3)C)cccc4)=O)C)n1)CC#CC
InChI
1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI key
LTXREWYXXSTFRX-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Linagliptin is an orally active, competitive, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP4; DPP-IV) inhibitor (IC50 = 1 nM vs. 19 nM/sitagliptin, 24 nM/alogliptin, 50 nM/saxagliptin, 62 nM/vildagliptin) with no inhibitory potency against DPP-2/8/9 (IC50 >10 µM). Sitagliptin improves glucose tolerance and exhibits efficacy in diabetic rodent models in vivo (1-10 mg/kg via daily p.o. in mice and rats).
Orally active, competitive, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV; DPP4) inhibitor that improves glucose tolerance in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1366524
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)