Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
357,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or lyophilized powder or film)
mol wt
1311.45 g/mol
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=C(CC2=C(O)C(C(O)=O)=CC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1C(O)=O.O=C([C@H](CC5)NC5=O)N[C@@H](CC6=CN=CN6)C(N[C@@H](CC7=CNC8=C7C=CC=C8)C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](CC9=CC=C(O)C=C9)C(N[C@H](CC%10=CNC%11=C%10C=CC=C%11)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N%12[C@H](
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form (Powder or lyophilized powder or film) | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?