Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.53
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Conformationally restricted anti-AP-1 retinoid that selectively induces receptors-mediated AP-1 inhibition, but not transcription activation.
SR11302 is a conformationally restricted anti-AP-1 retinoid that selectively induces receptors-mediated AP-1 inhibition (RARα > RARγ > RXRα = RARβ), but not transcription activation (25-fold vs no RARα enhancement by 1 μM t-RA or 10 μM SR11302, respectively). Unlike t-RA, SR11302 inhibits the proliferation of cancer cultures (1 μM; Calu-6, HeLA, T47D) without inducing the differentiation of F9 cells (0.1-1 μM).
SR11302 is a conformationally restricted anti-AP-1 retinoid that selectively induces receptors-mediated AP-1 inhibition (RARα > RARγ > RXRα = RARβ), but not transcription activation (25-fold vs no RARα enhancement by 1 μM t-RA or 10 μM SR11302, respectively). Unlike t-RA, SR11302 inhibits the proliferation of cancer cultures (1 μM; Calu-6, HeLA, T47D) without inducing the differentiation of F9 cells (0.1-1 μM).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow to orange | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?