Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Icotinib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c4cc(ccc4)C#C)c1ncnc2c1cc3c(c2)OCCOCCOCCO3
InChI key
QQLKULDARVNMAL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Icotinib is an orally active, potent and highly selective epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 5 nM) that inhibits EGFR-mediated intracellular tyrosine phosphorylation (IC50 = 45 nM; A431 cells) and cancer proliferation in cultures (A431/BGC-823 IC50 = 1.0/4.1 μM) and in vivo (30-120 mg/kg via daily p.o. to mice with A431, A549, H460 and HCT8 xenografts).
Orally active, potent and highly selective epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition protect from light | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?