Przejdź do
SML4231
Neratinib
≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor
Synonim(y):
(2E)-N-[4-[[3-Chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, 4-Dimethylamino-but-2-enoic acid {4-[3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenylamino]-3-cyano-7-ethoxy-quinolin-6-yl}-amide, (E)-N-[4-[3-Chloro-4-[(2-pyridinyl)methoxy]anilino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-[4-[[3-Chloro-4-((pyridin-2-yl)methoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, HKI-272, HKI 272
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H29ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.04
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C/C=C/C(NC(C=C1C(NC2=CC(Cl)=C(C=C2)OCC3=NC=CC=C3)=C4C#N)=C(C=C1N=C4)OCC)=O
General description
Neratinib is a compound featuring a quinolone core, with a lipophilic 2-pyridinylmethyl moiety at the para-position of the aniline and a lipophilic chlorine atom at the meta-position. These structural elements enhance its activity against human epidermal growth factor receptor 2 (HER2).
Application
Neratinib may be used to study its anti-proliferative effects in gastric adenocarcinoma cells.
Biochem/physiol Actions
Irreversible pan-HER inhibitor, covalently targets EGFR/HER2/HER4, providing sustained signaling blockade and clinical benefit in HER2-positive breast cancer.
Neratinib (HKI-272), an oral, potent, irreversible pan-HER tyrosine kinase inhibitor, targets EGFR, HER2, and HER4 by covalently binding specific cysteine residues (Cys773/EGFR, Cys805/HER2) within the ATP-binding pocket. This mechanism provides prolonged target inhibition, effectively blocking HER phosphorylation (IC50 ~3-5 nM) and downstream MAPK/Akt signaling (IC50 ~2 nM). Consequently, it reduces cyclin D1/Rb phosphorylation (IC50 ~9 nM) and induces G1-S arrest and apoptosis in sensitive cell lines (e.g., BT474, SKBr3, A431) at low nM concentrations, underpinning its use against HER2-driven cancers.
Neratinib (HKI-272), an oral, potent, irreversible pan-HER tyrosine kinase inhibitor, targets EGFR, HER2, and HER4 by covalently binding specific cysteine residues (Cys773/EGFR, Cys805/HER2) within the ATP-binding pocket. This mechanism provides prolonged target inhibition, effectively blocking HER phosphorylation (IC50 ~3-5 nM) and downstream MAPK/Akt signaling (IC50 ~2 nM). Consequently, it reduces cyclin D1/Rb phosphorylation (IC50 ~9 nM) and induces G1-S arrest and apoptosis in sensitive cell lines (e.g., BT474, SKBr3, A431) at low nM concentrations, underpinning its use against HER2-driven cancers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3725
Neratinib ≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor
SML4231
Neratinib
description
≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)