Przejdź do
SML3760
TFMT
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 5-Trifluoromethyl-tubercidin, 7-β-D-Ribofuranosyl-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, Trifluoromethyl-tubercidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13F3N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.25
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SAM-binding pocket-targeting methyltransferase MTr1 inhibitor with anti-influenza efficacy in vitro and in vivo.
Trifluoromethyl-tubercidin (TFMT) is a SAM-binding pocket-targeting methyltransferase (MTase) MTr1 inhibitor that impedes the maturation of host cap RNAs and their binding with influenza viral polymerase. TFMT selectively inhibits influenza A&B (IAV & IBV), but not Hazara virus (HAZV) or soft tick bunyavirus (STBV), replication in epithelial cultures (IAV IC50 = 300 nM/human A549, 7.7 μM/murine LA-4) with little toxicity (up to 1 mM; A549 cells). TFMT suppresses IAV replication in mice in vivo (2 mg/kg intranasally on day 0 and day 1 of IAV infection) and synergizes with anti-influenza drugs baloxavir marboxil (BXM; endonuclease inhibitor) and oseltamivir (neuraminidase inhibitor).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1408275HPA040710CBA096
TFMT ≥98% (HPLC)
SML3760
TFMT
description
≥98% (HPLC)
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)