Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Faint orange to Red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C\c2c(cccc2)O
InChI
1S/C13H11N3O3/c17-13-4-2-1-3-10(13)9-14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h1-9,15,17H/b14-9+
InChI key
VQIJGQPVYQKSSH-NTEUORMPSA-N
Biochem/physiol Actions
AA-263 is a cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z. AA-263 increases AAT neutrophil elastase (NE) inhibitory activity, while reducing polymer accumulation for the majority of AATD (alpha-1 antitrypsin (AAT) causes AAT deficiency) variants.
Cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?