Przejdź do
SML3780
Nintedanib ethanesulphonate
≥98% (HPLC), angiokinases VEGFR-1/2/3 inhibitor, powder
Synonim(y):
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, (Z)-3-[(4-{Methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenylamino)methylene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, BIBF 1120 esylat, BIBF-1120 esylate, BIBF1120 esylate, Methyl (Z)-3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate, monoethanesulphonate salt, Nintedanib monoethanesulphonate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33N5O4·C2H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nintedanib ethanesulphonate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CC.N5(CCN(CC5)C)CC(=O)N(C)c1ccc(cc1)N\C(=C3\c4c(cc(cc4)C(=O)OC)NC\3=O)\c2ccccc2
InChI
1S/C31H33N5O4.C2H6O3S/c1-34-15-17-36(18-16-34)20-27(37)35(2)24-12-10-23(11-13-24)32-29(21-7-5-4-6-8-21)28-25-14-9-22(31(39)40-3)19-26(25)33-30(28)38;1-2-6(3,4)5/h4-14,19,32H,15-18,20H2,1-3H3,(H,33,38);2H2,1H3,(H,3,4,5)/b29-28-;
InChI key
MMMVNAGRWOJNMW-FJBFXRHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Nintedanib (BIBF1120) is an orally active, potent ATP-competitive inhibitor against angiokinases VEGFR-1/2/3 (IC50 = 34/21/13 nM), FGFR-1/2/3/4 (IC50 = 69/37/108/610 nM), PDGFRα/β (IC50 = 59/65 nM), as well as Flt-3, Lck, Lyn, and Src (IC50 = 26, 16, 195, 156 nM, repectively), but not 33 other kinases. Nintedanib exhibits antiangiogenic and antifibrotic efficacy in cultures and in animal models of cancers and pulmonary fibrosis in vivo.
Orally active, potent ATP-competitive VEGFR, FGFR, PDGFR, Flt3, Lck, Lyn, Src inhibitor with in vivo antiangiogenic and antifibrotic efficacy.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML28481A12270
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Liver,Gastro-intestinal system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)