Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N4O3Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97% (Zinc Elemental Analysis)
Form:
powder
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (Zinc Elemental Analysis)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Zn]1N([C@H](C(=O)O1)Cc2[nH]cnc2)C(=O)CCN
InChI key
IGXZLYMCFZHNKW-FJXQXJEOSA-L
Biochem/physiol Actions
Mucosal protective agent that exhibits ROS-quenching activities; stimulates Hsp70 expression
Polaprezinc is an orally available Zinc L-carnosine complex. It is a mucosal protective agent that exhibits ROS-quenching activities, which promotes the repair of damaged tissues. Polaprezinc exerts cytoprotection through stimulation of Hsp70 expression that prevents the development of inflammatory process in the large intestinal mucosa. It is approved in Japan and Korea for treatment of gastric ulcers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (Zinc Elemental Analysis) | description analytical standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥97% (Zinc Elemental Analysis) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?